Vai a
55540
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥95.0% (Hg)
Sinonimo/i:
p-Chloromercuribenzoate, p-Hydroxymercuribenzoic acid sodium salt, PCMB, Sodium 4-(hydroxymercurio)benzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 g
Spedizione prevista per OGGIdaSchnelldorf Distribution
114,00 €
25 g
Spedizione prevista per OGGIdaSchnelldorf Distribution
444,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5HgNaO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.69
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-340-5
Beilstein/REAXYS Number:
6118796
MDL number:
Assay:
≥95.0% (Hg)
114,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (Hg)
mp
≥300 °C
SMILES string
[Na+].O[Hg]c1ccc(cc1)C([O-])=O
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
CBELQCYFTSHKPJ-UHFFFAOYSA-L
Application
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid is an organic mercurial compound that reacts via mercury-sulfur affinity with sulfhydryl groups in peptides, proteins and other molecules. PCMB may be used for the determination of sulfhydryl groups in proteins according to Boyer, by atomic absorption, and stopped-flow measurements, G. Castronuovo-Lepore et al.. It may be used for specific applications such as probing the active site of an enzyme such as cytochrome C oxidase. 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid appeared mistakenly as p-chloromercuriobenzoate [PCMB] in earlier literature.
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M978489471
Mersalyl acid analytical standard
Supelco
M9784
Mersalyl acid
Supelco
Supelco
89471
Heavy metal mix IX
description
≥95.0% (Hg)
description
analytical standard
description
(in 12% nitric acid), TraceCERT®, certified reference material
assay
≥95.0% (Hg)
assay
≥85% (TLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
≥300 °C
mp
192-193 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Parola di avvertenza
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
138-85-2
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is product 55540,  4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt soluble in water?
    1 risposta
    1. Not soluble in water. Soluble in alcohol and dichloro ethane