37205
Nitrite test sticks Quantofix®
1-80 mg/L (NO2-)
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
semi-quantitative
Analiti specifici
nitrite
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Campo di misura
1-80 mg/L (NO2-)
applicazioni
environmental
general analytical
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Tube with 100 test sticks.
Storage:
Avoid exposing the strips to sunlight and moisture. Keep container cool and dry (store below +30 °C).
Gradation:
0 - 1 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l NO2-
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)