36943
1,2-Dimethylnaphthalene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.615 (lit.)
P. ebollizione
266-267 °C (lit.)
Punto di fusione
−2-−1 °C (lit.)
Densità
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccccc2c1C
InChI
1S/C12H12/c1-9-7-8-11-5-3-4-6-12(11)10(9)2/h3-8H,1-2H3
QNLZIZAQLLYXTC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)