Documenti fondamentali
Z284092
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 25 mm × 22 mm
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
37,60 €
37,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
37,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
37,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37126-0001
Lunghezza
25 mm
Diametro
22 mm
Misura
25 mm × 22 mm
Descrizione generale
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Note legali
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)