Documenti fondamentali
364487
Sigma-Aldrich
N-(Diphenylmethylene)glycine tert-butyl ester
98%
Sinonimo/i:
tert-Butyl(diphenylmethyleneamino)acetate
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C=NCH2CO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder, crystals or chunks
Punto di fusione
114-115 °C (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)C\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21NO2/c1-19(2,3)22-17(21)14-20-18(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13H,14H2,1-3H3
YSHDPXQDVKNPKA-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Masakatsu Kanazawa et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 57(2), 303-308 (2015-11-14)
We recently developed a novel PET probe, 6-(11)C-methyl-m-tyrosine ((11)C-6MemTyr), for quantitative imaging of presynaptic dopamine synthesis in the living brain. In the present study, (11)C-6MemTyr was compared with β-(11)C-l-DOPA and 6-(18)F-fluoro-l-dopa ((18)F-FDOPA) in the brains of normal and Parkinson disease