Documenti fondamentali
35516
Supelco
Patulin-13C7 solution
~25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-4H-furo[3,2-c]pyran-2(6H)-one-13C7
Scegli un formato
1.2 ML
1.980,00 €
1.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1.2 ML
1.980,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C7H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
1.980,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
~25 μg/mL in acetonitrile
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+7
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[13CH]1O[13CH2][13CH]=[13C]2O[13C](=O)[13CH]=[13C]12
InChI
1S/C7H6O4/c8-6-3-4-5(11-6)1-2-10-7(4)9/h1,3,7,9H,2H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
ZRWPUFFVAOMMNM-BNUYUSEDSA-N
Descrizione generale
Patulin-13C7 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Patulin
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Risultati analitici
purity : ≥95.5% (HPLC)
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)