1466674
USP
N-Nitrosodimethylamine (NDMA)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-nitrosomethanamine, NDMA
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 mg
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecules)
Formato
single component solution (solution in methanol)
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3
UMFJAHHVKNCGLG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It is also used to prepare standard, standard stock, nitrosamine RS stock, nitrosamine standards stock solution mixture, and sensitivity stock solutions to determine NDMA impurity in drug substances and drug products(valsartan, irbesartan, and losartan potassium etc.) by chromatography method according to the general chapter 〈1469〉 of United States Pharmacopeia.
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C
Articoli
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
Una panoramica sulla determinazione delle impurezze appartenenti alla classe delle nitrosammine, sulle normative mondiali e sulle considerazioni più importanti di cui tener conto nella scelta dei filtri per la preparazione e l'analisi dei campioni.
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Contenuto correlato
Un ampio assortimento di standard di riferimento primari altamente caratterizzati da utilizzare seguendo i metodi monografici di USP-NF per l’analisi di principi attivi e forme di dosaggio, di eccipienti farmaceutici, ingredienti e integratori alimentari.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.