Documenti fondamentali
34390
Supelco
1-Naphthylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
α-Naphthylamine, 1-Aminonaphthalene
Scegli un formato
250 MG
119,00 €
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
119,00 €
About This Item
Formula condensata:
C10H7NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Beilstein:
386133
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
119,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
301 °C (lit.)
Punto di fusione
47-50 °C (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
1-Naphthylamine may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in ambient air and airborne particulate matters,[1] hair dye and henna,[2] and environmental water samples[3] by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Simultaneous determination of aliphatic and aromatic amines in ambient air and airborne particulate matters by gas chromatography-mass spectrometry.
Akyuz M.
Atmospheric Environment, 42(16), 3809-3819 (2008)
Determination of aromatic primary amines at μ g-1 level in environmental waters by gas chromatography-mass spectrometry involving N-allyl-N′ -arylthiourea formation and their on-line pyrolysis to aryl isothiocyanates.
Singh V, et al.
Journal of Chromatography A, 1010(2), 243-253 (2003)
Determination of aromatic amines in hair dye and henna samples by ion-pair extraction and gas chromatography-mass spectrometry.
Akyuz M
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 47(1), 68-80 (2008)
Arvydas Tamulis et al.
Origins of life and evolution of the biosphere : the journal of the International Society for the Study of the Origin of Life, 43(1), 49-66 (2012-12-18)
The quantum mechanical self-assembly of two separate photoactive supramolecular systems with different photosynthetic centers was investigated by means of density functional theory methods. Quantum entangled energy transitions from one subsystem to the other and the assembly of logically controlled artificial
V Chubanov et al.
British journal of pharmacology, 166(4), 1357-1376 (2012-01-17)
Transient receptor potential cation channel subfamily M member 7 (TRPM7) is a bifunctional protein comprising a TRP ion channel segment linked to an α-type protein kinase domain. TRPM7 is essential for proliferation and cell growth. Up-regulation of TRPM7 function is