34379
1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
240-246 °C (lit.)
Punto di fusione
138-140 °C (lit.)
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
JHBKHLUZVFWLAG-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)