03824
1,3,5-Trichlorobenzene
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
ISO 17943
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
powder or crystals
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
208 °C (lit.)
Punto di fusione
56-60 °C (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)cc(Cl)c1
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H
XKEFYDZQGKAQCN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Un trial interlaboratorio ha validato l’alto livello di efficacia, affidabilità e riproducibilità di un metodo di determinazione di COV mediante HS-SPME seguita da GC/MS. Il nuovo metodo ISO 17943 con l’impiego di HS-SPME segna un progresso, in termini di sensibilità e di selettività, rispetto agli attuali metodi ufficiali in uso per questa determinazione.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.