34341
Famphur
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O-(4-Dimethylsulfamoylphenyl)-O,O-dimethyl-phosphorothioate, Famophos
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COP(=S)(OC)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C10H16NO5PS2/c1-11(2)19(12,13)10-7-5-9(6-8-10)16-17(18,14-3)15-4/h5-8H,1-4H3
JISACBWYRJHSMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?