Documenti fondamentali
34196
Supelco
Dimetridazol-d3
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole
Scegli un formato
10 MG
247,00 €
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
247,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5D3H4N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
247,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3
IBXPYPUJPLLOIN-BMSJAHLVSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ipronidazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32173
Ipronidazole
Nafcillin sodium salt VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32071
Nafcillin sodium salt
Metronidazole analytical standard
Supelco
M3761
Metronidazole