Documenti fondamentali
34233
Supelco
Dicamba-d3
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,6-Dichloro-2-(methoxy-d3)benzoic acid
Scegli un formato
10 MG
351,00 €
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
351,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8D3H3Cl2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
351,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])Oc1c(Cl)ccc(Cl)c1C(O)=O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c1-13-7-5(10)3-2-4(9)6(7)8(11)12/h2-3H,1H3,(H,11,12)/i1D3
IWEDIXLBFLAXBO-FIBGUPNXSA-N
Descrizione generale
Dicamba-d3 is a metabolite of the pesticide dicamba, used for food, environmental, and toxicology analyses.
Applicazioni
Dicamba-d3 may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in fresh water[1] and air samples[2] by hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry and gas chromatography-mass spectrometry, respectively.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pesticides measured in air and precipitation in the Yamaska Basin (Quebec): Occurrence and concentrations in 2004.
Aulagnier F, et al.
The Science of the Total Environment, 394(2-3), 338-348 (2008)
Hydrophilic interaction liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry for acidic herbicides and metabolites analysis in fresh water.
Fauvelle V, et al.
Environmental Science and Pollution Research International, 22(6), 3988-3996 (2015)
Manoj Ghaste et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(16) (2020-08-17)
Dicamba is a moderately volatile herbicide used for post-emergent control of broadleaf weeds in corn, soybean, and a number of other crops. With increased use of dicamba due to the release of dicamba-resistant cotton and soybean varieties, growing controversy over