Documenti fondamentali
34080
Supelco
2,6-Dibromoquinone-4-chloroimide
purum p.a., for the determination of CN-, phenols, for the detection of phosphatase, ≥98.0% (AT)
Sinonimo/i:
2,6-Dibromo-N-chloro-p-benzoquinoneimine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2Br2ClNO
Numero CAS:
Peso molecolare:
299.35
Beilstein:
2094249
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
purum p.a.
Saggio
≥98.0% (AT)
Qualità
for the detection of phosphatase
for the determination of CN-, phenols
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
75-84 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl\N=C1\C=C(Br)C(=O)C(Br)=C1
InChI
1S/C6H2Br2ClNO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
JYWKEVKEKOTYEX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
may discolor to orange-brown on storage
Altre note
Reagent for the determination of phenols after TLC; Determination of organophosphorus comp.; Determination of cyanide
Pittogrammi
Exploding BombExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Self-react. A - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 2, 285-285 (1989)
G.G. Guilbault et al
Analytical Chemistry, 37, 1395-1395 (1965)
D. Svobodova et al.
Mikrochimica Acta, 251-251 (1977)