35620
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
for spectrophotometric det. of vitamin B6, ≥99.0%
Sinonimo/i:
N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimide, Gibb’s reagent
Saggio
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Qualità
for spectrophotometric det. of vitamin B6
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
Punto di fusione
65-67 °C (lit.)
65-68 °C
applicazioni
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?