Prodotti
Applicazioni
Servizi
Documenti
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Prodotti "Alternativa verde"
Microbiologia industriale
Articoli per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mAb
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Purificazione dell'acqua
Produzione conto terzi
Analisi conto terzi
Prodotti su misura
Soluzioni digitali per le life science
Sviluppo e produzione di IVD
Servizi per i prodotti
Assistenza
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati d'Analisi (CdA)
Certificati d'Origine (CdO)
Certificati di Qualità (CdQ)
Servizio Clienti
Contatti
Diventate "Site Smart"
FAQ
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Aflatossina M
1
Formula empirica (notazione di Hill):
C
17
H
12
O
7
Numero CAS:
6795-23-9
Peso molecolare:
328.27
Numero CE:
200-835-2
Products
Categoria del prodotto
mycotoxins (1)
Marchio
Supelco (1)
Peso formula
Formato
Applicazione
Tecnica
Filtra i prodotti
Showing 1-1 of 1
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
34031
Aflatossina M
1
,
0.5 μg/mL in acetonitrile, analytical standard