33849
Octanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
analytical standard
Sinonimo/i:
Caprylic aldehyde-2,4-DNPH, Octyl aldehyde-2,4-DNPH
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.5% (HPLC/CHN)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Caratteristiche
standard type calibration
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
98-101 °C
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-15-16-13-9-8-12(17(19)20)11-14(13)18(21)22/h8-11,16H,2-7H2,1H3/b15-10+
HIPWOUSEWCCFDN-XNTDXEJSSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)