Documenti fondamentali
192457
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone 2,4-dinitrophenylhydrazone
≥99%
Scegli un formato
1 G
133,67 €
133,67 €
Prezzo di listino141,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
133,67 €
About This Item
Formula condensata:
C6H10[=NNHC6H3(NO2)2]
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
133,67 €
Prezzo di listino141,00 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
159-160 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 25 mg/mL, clear, orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(N\N=C2\CCCCC2)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H14N4O4/c17-15(18)10-6-7-11(12(8-10)16(19)20)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h6-8,14H,1-5H2
QLWXZRVOHCYKKK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful standard for elemental analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)