Documenti fondamentali
337897
Sigma-Aldrich
Mercury(II) acetate
97%
Sinonimo/i:
Mercuric acetate
About This Item
Formula condensata:
(CH3COO)2Hg
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.68
Beilstein:
3563831
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Saggio
97%
Punto di fusione
179-182 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)