Documenti fondamentali
1.04410
Supelco
Mercury(II) acetate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Mercury(II) acetate
Scegli un formato
50 G
92,00 €
250 G
256,00 €
92,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
92,00 €
250 G
256,00 €
About This Item
Formula condensata:
Hg(CH3COO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.68
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
216-491-1
NACRES:
NA.21
92,00 €
A magazzinoDettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (complexometric)
Stato
solid
Potenza
40.9 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Substances insoluble in dilute acetic acid
Residuo dopo riduzione
≤0.02%
Punto di fusione
178-180 °C (decomposition)
Densità
3.27 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
1000 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.005%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
Hg+: ≤0.3%
other heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Hg+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
  • Stable -ESiMe3 Complexes of Cu(I) and Ag(I) (E=S, Se) with NHCs: Synthons in Ternary Nanocluster Assembly.: This research discusses the synthesis and characterization of stable Cu(I) and Ag(I) complexes, possibly applicable in nanocluster assembly, which includes Mercury(II) acetate as a catalyst for synthesis processes (Azizpoor Fard et al., 2016).
  • Zinc(II), cadmium(II), mercury(II), and ethylmercury(II) complexes of phosphinothiol ligands.: This article explores the coordination chemistry of mercury(II) with phosphinothiol ligands, offering insights into the complexation behavior that can influence analytical methodologies in detecting mercury species (Fernández et al., 2008).
  • Microscale preparation of even- and odd-numbered N-acetylheparosan oligosaccharides.: This study includes the use of Mercury(II) acetate in the enzymatic synthesis processes of oligosaccharides, highlighting its role in the preparation of complex biochemical structures (Minamisawa et al., 2006).
Risultati analitici
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
other heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg): ≤ 0.3 %
Residue after reduction: ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)