33437
Ninhydrin
puriss. p.a., ≥99%
Sinonimo/i:
1,2,3-Indantrione monohydrate, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Trioxohydrindene monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99%
Residuo alla calcinazione
≤0.1% (as SO4)
pH
4.6-5.0 (20 °C, 1%)
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1(O)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H6O4/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9(7,12)13/h1-4,12-13H
FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)