33252
4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol-3,5-d2 diethoxylate
1 μg/mL in acetone, analytical standard
Sinonimo/i:
2-{2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)-phenoxy-3,5-d2]-ethoxy}-ethanol, 2-{2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethoxy}ethanol, 3,6,3-Nonylphenol diethoxylate-d2 (ring-3,5-d2), 363-NP2EO-D2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1 μg/mL in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+2
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[2H]c1cc(OCCOCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C19H32O3/c1-5-19(4,11-10-16(2)3)17-6-8-18(9-7-17)22-15-14-21-13-12-20/h6-9,16,20H,5,10-15H2,1-4H3/i6D,7D
MXEUZASFOXCTSR-QFIQSOQBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.