32871
Cyclanilide
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
1-[(2,4-Dichlorophenyl)aminocarbonyl]-1-cyclopropanecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C1(CC1)C(=O)Nc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C11H9Cl2NO3/c12-6-1-2-8(7(13)5-6)14-9(15)11(3-4-11)10(16)17/h1-2,5H,3-4H2,(H,14,15)(H,16,17)
GLWWLNJJJCTFMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Infant formula and milk samples by ultra-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).
- Cotton seed oil samples by solid-phase extraction (SPE) and high performance liquid chromatography (HPLC) with ultraviolet (UV) detection.
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?