Documenti fondamentali
900022
Sigma-Aldrich
Crotonaldehyde 2,4-dinitrophenylhydrazone-3,5,6-d3
≥99 atom % D, ≥98% (CP)
Sinonimo/i:
2-Butenal, (4,6-dinitrophenyl-2,3,5-d3)hydrazone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10D3H7N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
253.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Purezza isotopica
≥99 atom % D
Saggio
≥98% (CP)
Stato
powder
Spostamento di massa
M+3
Stringa SMILE
C/C=C/C=N/NC1=C([2H])C([2H])=C([N+]([O-])=O)C([2H])=C1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+/i4D,5D,7D
GFUVNGJSSAEZHW-ZJMQGUFLSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)