32853
Crystal Violet-d6 trihydrate
analytical standard
Sinonimo/i:
Basic Violet 3-d6, Methyl Violet 10B-d6
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
O.O.O.[Cl-].[2H]C([2H])([2H])N(c1ccc(cc1)C(\c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C25H30N3.ClH.3H2O/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;;;;/h7-18H,1-6H3;1H;3*1H2/q+1;;;;/p-1/i1D3,2D3;;;;
KFXQTVCGYUQQCQ-WMCWWHCESA-M
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?