Vai a
46396
Malachite Green oxalate salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Basic Green 4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,30 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25N2 · C2HO4 · 0.5C2H2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
463.50
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
EC Number:
219-441-7
Beilstein/REAXYS Number:
3644550
Colour Index Number:
42000
65,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[N+](C)=C1C=CC(C=C1)=C(C2=CC=C(N(C)C)C=C2)C3=CC=CC=C3.[O-]C(C(O)=O)=O
InChI
1S/C23H25N2.C2H2O4/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;3-1(4)2(5)6/h5-17H,1-4H3;(H,3,4)(H,5,6)/q+1;/p-1
InChI key
REZFCYOVFCJTDG-UHFFFAOYSA-M
Application
Malachite green oxalate salt may be used as an analytical standard for investigating the ultrasound assisted sorption of malachite green from aqueous solutions using dead needles of Aleppo pine as the sorbent.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
32745M6880M9015
grade
analytical standard
grade
-
grade
technical grade
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
VETRANAL®
product line
-
product line
-
product line
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Malachite Green oxalate salt
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)