32524
Isotianil
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
3,4-Dichloro-2′-cyano-1,2-thiazole-5-carboxanilide, 3,4-Dichloro-N-(2-cyanophenyl)-5-isothiazolecarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Clc1nsc(C(=O)Nc2ccccc2C#N)c1Cl
InChI
1S/C11H5Cl2N3OS/c12-8-9(18-16-10(8)13)11(17)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-4H,(H,15,17)
WLPCAERCXQSYLQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)