32160
Dietilenglicole
puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
Sinonimo/i:
2,2′-ossidietanolo, 2-idrossietil etere, Bis(2-idrossietil) etere, Diglicole
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.14 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.01 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
non-ionic
Grado
puriss. p.a.
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
viscous liquid (clear)
Temp. autoaccensione
442 °F
Limite di esplosione
2-12.3 %
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.003% peroxides (as H2O2)
≤0.01% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
≤0.8% ethylene glycol (HOCH2CH2OH)
Colore
colorless
APHA: ≤25
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Punto di fusione
−10 °C (lit.)
Densità
1.116 g/mL at 20 °C
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Stringa SMILE
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)