Documenti
102466
Sigma-Aldrich
Etilenglicole
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
1,2-etanediolo
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
62.07
Beilstein:
505945
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352137
eCl@ss:
39020501
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
752 °F
Limite di esplosione
15.3 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
195-198 °C
Punto di fusione
−13 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ethylene glycol (EG) is a polyol having a wide range of industrial applications. Its preparation from cellulose has been reported. It can also be produced from fossil fuels (petroleum, natural gas and coal) and biomass-derived resources.
Applicazioni
Ethylene glycol can be used as a reagent in cyclocondensation reactions with aldehydes and ketones to form 1,3-dioxolanes.
It has been used:
  • As a carrier fluid during the fabrication of shear thickening fluid (composed of nanosized silica particles).
  • To compose previtrification and vitrification solutions for the cryopreservation of mouse embryos.
Altre note
The article number 102466-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 102466-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - open cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Etilenglicole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1046
Etilenglicole
Mouse embryo cryopreservation utilizing a novel high-capacity vitrification spatula.
Tsang WH and Chow KL.
Biotechniques, 46, 550-552 (2009)
Ethylene glycol: properties, synthesis, and applications.
Yue H, et al.
Chemical Society Reviews, 41(11), 4218-4244 (2012)
Siloxanes as temporary tethers in [2+2] photocycloadditions
Crimmins MT and Guise LE
Tetrahedron Letters, 35(11), 1657-1660 (1994)
Sulfonated charcoal, a mild and efficient reagent for the preparation of cyclic acetals, dithioacetals and benzodioxepines
Patney HK
Tetrahedron Letters, 32(3), 413-416 (1991)
Study on magnetorheological shear thickening fluid.
Zhang X, et al.
Smart Materials and Structures, 17(1), 015051-015051 (2008)
Contenuto correlato
Uno screening di successo per l’identificazione di target farmacologici e di composti guida (lead) richiede reagenti e materiali testati, compatibili con il processo e ad alta efficienza. Trovate le soluzioni adatte al vostro processo, che operiate in un'azienda farmaceutica, biotecnologica o in una CRO, per lo screening di piccole molecole o di biofarmaci e per saggi di immunogenicità robusti finalizzati a garantire la sicurezza terapeutica.
High-throughput reagents for drug target screening and immunogenicity testing.