32109
Prothipendyl-(dimethyl-d6) oxalate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
10-{3-[Di(methyl-d3)amino]propyl}-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine oxalate salt, N,N-Di(methyl-d3)-3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amine oxalate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)