Documenti fondamentali
8.17074
SAFC
Butilidrossitoluene
E 321
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Butilidrossitoluene
Scegli un formato
1 KG
108,00 €
5 KG
398,00 €
25 KG
1.780,00 €
108,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
108,00 €
5 KG
398,00 €
25 KG
1.780,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H24O
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero E:
E321
Numero indice EU:
204-881-4
108,00 €
Spedizione prevista il19 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Tensione di vapore
0.02 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
345 °C
P. ebollizione
265 °C/1013 hPa
Punto di fusione
69-70 °C
Temp. transizione
flash point 127 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
pharma/biopharma processes
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Oc1c(cc(cc1C(C)(C)C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il butilidrossitoluene è un antiossidante solitamente impiegato come additivo per la conservazione degli alimenti.
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
260.6 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
127 °C - open cup