31735
Benzathine penicilline G tetrahydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
Benzylpenicillin Benzathin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
VETRANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.O.O.O.C(CNCc1ccccc1)NCc2ccccc2.[H][C@]34SC(C)(C)[C@@H](N3C(=O)[C@H]4NC(=O)Cc5ccccc5)C(O)=O.[H][C@]67SC(C)(C)[C@@H](N6C(=O)[C@H]7NC(=O)Cc8ccccc8)C(O)=O
InChI
1S/2C16H18N2O4S.C16H20N2.4H2O/c2*1-16(2)12(15(21)22)18-13(20)11(14(18)23-16)17-10(19)8-9-6-4-3-5-7-9;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16;;;;/h2*3-7,11-12,14H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,21,22);1-10,17-18H,11-14H2;4*1H2/t2*11-,12+,14-;;;;;/m11...../s1
WIDKTXGNSOORHA-CJHXQPGBSA-N
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?