Documenti fondamentali
310239
Sigma-Aldrich
3,4-Pyridinedicarbonitrile
96%
Sinonimo/i:
Cinchomeronic dinitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
129.12
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
Saggio
96%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
79-81 °C (lit.)
Solubilità
methanol: 25 mg/mL, clear, colorless
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
N#Cc1ccncc1C#N
InChI
1S/C7H3N3/c8-3-6-1-2-10-5-7(6)4-9/h1-2,5H
ALJUMASAQKRVRM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)