30965
Furfuryl alcohol
analytical standard
Sinonimo/i:
2-(Hydroxymethyl)furan
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
Saggio
≥97.5% (GC)
Temp. autoaccensione
915 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
16.3 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.486 (lit.)
n20/D 1.486-1.488
P. ebollizione
170 °C (lit.)
Punto di fusione
−29 °C (lit.)
Densità
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Transformer or rectifier oils by solid-phase extraction (SPE), liquid-liquid extraction (LLE) and high performance liquid chromatography (HPLC) equipped with variable ultraviolet (UV) detector.[1]
It may be used as an analytical reference standard for the determination of furfuryl alcohol in:
- Coffee samples by headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) and gas chromatography (GC) coupled to flame ionization detector (FID) as well as mass spectrometry (MS).[2]
- Jukro tea samples by simultaneous distillation-solvent extraction (SDE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[3]
- Electronic-cigarette refill solutions by GC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) operating on electron impact (EI) mode.[4]
Coffee samples by HPLC coupled with diode array detector (DAD).[5]
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Nose, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?