72505
Ethyl benzoate
analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.17 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 44 °C)
Saggio
≥99.0% (GC)
Temp. autoaccensione
914 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.504 (lit.)
n20/D 1.504-1.506
P. ebollizione
212 °C (lit.)
Punto di fusione
−34 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-11-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,2H2,1H3
MTZQAGJQAFMTAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Japanese soy sauce by headspace solid-phase microextraction-aroma extraction dilution analysis-gas chromatography-olfactometry (HS-SPME-AEDA-GC-O) as well as GC combined with mass spectrometry (GC-MS).[2]
- Honeybush tea (Cyclopia spp.) by HS-SPME and comprehensive two-dimensional gas chromatography (GC x GC) with time-of-flight mass spectrometry (TOFMS).[1]
- Cherry wine samples by HS-SPME coupled to GC-MS equipped with electron impact (EI) ionization, and selective ion monitoring (SIM) detection.[3]
- Monstera diliciosa fruits by HS-SPME-GC with quadrupole EI-MS.[4]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?