30934
Ethyl ethanesulfonate
certified reference material, TraceCERT®
Sinonimo/i:
Ethanesulfonic acid ethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
pharmaceutical
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOS(=O)(=O)CC
InChI
1S/C4H10O3S/c1-3-7-8(5,6)4-2/h3-4H2,1-2H3
PPCXFTKZPBHXIW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)