293954
Eosin Y
high purity, Dye content 99 %
Sinonimo/i:
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Dye content, 99%
Solubilità
spirit: soluble
λmax
524 nm
Stringa SMILE
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?