416452
Dimethyl sulfide-d6
99 atom % D
Sinonimo/i:
(Methyl sulfide)-d6, Hexadeuterodimethyl sulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Forma fisica
liquid
tecniche
NMR: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
36.5 °C (lit.)
Densità
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])SC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3/i1D3,2D3
QMMFVYPAHWMCMS-WFGJKAKNSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-34.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-37 °C - closed cup