388858
Brij® C10
average Mn ~683
Sinonimo/i:
Polyethylene glycol hexadecyl ether, Polyoxyethylene (10) cetyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~683
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
12
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C56H114O21/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-58-19-21-60-23-25-62-27-29-64-31-33-66-35-37-68-39-41-70-43-45-72-47-49-74-51-53-76-55-56-77-54-52-75-50-48-73-46-44-71-42-40-69-38-36-67-34-32-65-30-28-63-26-24-61-22-20-59-18-16-57/h57H,2-56H2,1H3
NLMKTBGFQGKQEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
150 °C - closed cup