Documenti fondamentali
22709
Sigma-Aldrich
Quinuclidine
purum, ≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
1-Azabicyclo[2.2.2]octane, ABCO
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.18
Beilstein:
103111
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Tensione di vapore
1.5 mmHg ( 20 °C)
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (NT)
Punto di fusione
155-160 °C
157-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1CN2CCC1CC2
InChI
1S/C7H13N/c1-4-8-5-2-7(1)3-6-8/h7H,1-6H2
SBYHFKPVCBCYGV-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Werner J Geldenhuys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(16), 4870-4877 (2010-07-20)
The high affinity neuronal choline transporter (CHT1) is responsible for the uptake of choline into the pre-synaptic terminal of cholinergic neurons. Considering our past experience with modeling the blood-brain barrier choline transporter (BBBCHT) as drug delivery vector to the CNS