22128
Cefotaxime sodium salt
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Cefotaxim sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Impurezze
≤5% water
Solubilità
H2O: 50 mg/mL, clear, light yellow
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[H][C@]12SCC(COC(C)=O)=C(N1C(=O)[C@H]2NC(=O)C(=N/OC)\c3csc(N)n3)C([O-])=O
InChI
1S/C16H17N5O7S2.Na/c1-6(22)28-3-7-4-29-14-10(13(24)21(14)11(7)15(25)26)19-12(23)9(20-27-2)8-5-30-16(17)18-8;/h5,10,14H,3-4H2,1-2H3,(H2,17,18)(H,19,23)(H,25,26);/q;+1/p-1/b20-9-;/t10-,14-;/m1./s1
AZZMGZXNTDTSME-JUZDKLSSSA-M
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Sostituito da
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?