Documenti fondamentali
20960
Sigma-Aldrich
Cesium carbonate
purum p.a., ≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
Carbonic acid dicesium
Scegli un formato
10 G
31,10 €
50 G
87,50 €
250 G
187,00 €
31,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
31,10 €
50 G
87,50 €
250 G
187,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cs2CO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
325.82
Beilstein:
4546405
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
31,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (T)
Perdita
≤2% loss on drying
Punto di fusione
610 °C (dec.) (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤250 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
[Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cs/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
aerobic oxidation of primary alcohols[1]
1,4-addition reactions[2]
Reagent for:
Synthesis of phosphazene derivatives[3]
Constrictive binding interactions[4]
Intramolecular C-N cross coupling reactions[5]
Dehydrohalogenative polycondensation[6]
Promotes the efficient O-alkylation of alcohols to form mixed alkyl carbonates.
Altre note
Used for preparing cesium carboxylates which react with halogenides to give esters and lactones [7]; Used for an analogous preparation of thio ethers [8]
Pittogrammi
Health hazardCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Adrenal gland,Testes
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J.W. Huffman et al.
Synthetic Communications, 13, 553-553 (1983)
W.H. Kruizinga et al.
Journal of the American Chemical Society, 103, 5183-5183 (1981)
Yeon Sil Park, et al
Tetrahedron Letters, 51, 3956-3959 (2010)
Aylin Uslu, et al
Inorgorganica Chimica Acta, 363, 3721-3726 (2010)
Xiao-Jin Wu, et al
Advanced Synthesis & Catalysis, 351, 3150-3156 (2009)