Documenti fondamentali
28622-U
Hamilton® 1001LTN syringe
1001LTN, volume 1 mL, needle size 26 ga (cone tip, side port), needle L 56 mm (2.2 in.)
Scegli un formato
1 EA
133,50 €
133,50 €
Prezzo di listino267,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
133,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
133,50 €
Prezzo di listino267,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip, side port stainless steel (point style 5)
Misura ago
26 ga (cone tip, side port)
Descrizione
gastight
Caratteristiche
GASTIGHT® Syringe, Fixed Needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 203141
Lungh. ago
56 mm (2.2 in.)
Volume
1 mL
Compatibilità
for use with CTC COMBI PAL (luer tip needle)
Note legali
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)