Documenti fondamentali
19398
Supelco
Ethylene in air
100 ppm, analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Stato
gas
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
100 ppm
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2B - Aerosol cans and lighters
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)