Documenti fondamentali
18280
Sigma-Aldrich
3-Bromopyridine
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H4BrN
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.00
Beilstein:
105880
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
purum
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.571 (lit.)
n20/D 1.571
P. ebollizione
173 °C (lit.)
Densità
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1cccnc1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-Bromopyridine was used in the synthesis of cis-1-methyl-1,2,3,3a,4,8b-hexahydropyrrolo[3,2-f]pyrindine (a nicotine analog)[1]. It was also used in the preparation of 3-pyridylboronic acid[2].
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hongbin Zhai et al.
Organic letters, 4(25), 4385-4386 (2002-12-06)
[reaction: see text] The title compound, 2, has been synthesized in 45% overall yield in six steps from 3-bromopyridine. The hexahydropyrrolo[3,2-f]pyrindine skeleton was constructed from key intermediate 5, via intramolecular azomethine ylide-alkene [3 + 2] cycloaddition. The present work constitutes
Wenjie Li et al.
The Journal of organic chemistry, 67(15), 5394-5397 (2002-07-20)
3-Pyridylboronic acid was prepared in high yield and bulk quantity from 3-bromopyridine via a protocol of lithium-halogen exchange and "in situ quench". This technique was further studied and evaluated on other aryl halides in the preparation of arylboronic acids.