18105
3-Bromo-1,2-propanediol
technical, ≥96% (GC)
Sinonimo/i:
α-Glycerol bromohydrin
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥96% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.518 (lit.)
n20/D 1.518
P. ebollizione
72-75 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OCC(O)CBr
InChI
1S/C3H7BrO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2
SIBFQOUHOCRXDL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)