17213
Violet Red Bile Dextrose Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
VRBD Agar, Violet Red Bile Glucose Agar without Lactose
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
according to ISO 21528-1:2017
according to ISO 21528-2:2017
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12 g/L
bile salt mixture, 1.5 g/L
crystal violet, 0.002 g/L
glucose, 10 g/L
neutral red, 0.03 g/L
peptic digest of animal tissue, 7 g/L
sodium chloride, 5 g/L
yeast extract, 3 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.4±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Enterobacter spp.
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
selective and differential for Yersinia spp.
selective and differential for coliforms
selective and differential for enterobacteriaceae
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Salmonella, with 2,300+ serotypes, causes half of food-borne illnesses, often from dairy, poultry, and eggs.
Protocolli
General guidance for the detection and enumeration of Enterobacteriaceae in food according to EN-ISO 8523:1991 and EN-ISO 4832:1991, respectively.