17151
Kanamycin Esculin Azide Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Stato
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Composizione
agar, 12 g/L
casein enzymic hydrolysate, 20 g/L
esculin, 1 g/L
ferric ammonium citrate, 0.5 g/L
kanamycin sulfate, 0.02 g/L
sodium azide, 0.15 g/L
sodium chloride, 5 g/L
sodium citrate, 1 g/L
yeast extract, 5 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
pH finale
7.0±0.2 (25 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Enterococcus spp.
selective and differential for Streptococcus spp.
Applicazioni
Kanamycin Esculin Azide Agar may be used as a media to obtain predominant lactic acid bacteria associated with fermenting cassava.
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques