17134
CPC-Agar (Base)
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Cellobiose Polymyxin Colistin Agar (Base)
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Composizione
agar, 15 g/L
beef extract, 5 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
cellobiose, 15 g/L
cresol red, 0.04 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
sodium chloride, 20 g/L
Produttore/marchio commerciale
NutriSelect® Plus
tecniche
microbiological culture: suitable
pH finale
7.6±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
selective and differential for Vibrio spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Nota a piè di pagina
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?