16966
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Descrizione
Isotopic Enrichment ≥98%
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥98.5% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
−20°C
−20°C
Stringa SMILE
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?